2-Isobutil-3-metoxipirazina ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
A13680.03 A13680.06
A13680.03EA 47.3 EUR
A13680.03 A13680.06
2-Isobutil-3-metoxipirazina ≥98%
2-Isobutil-3-metoxipirazina
Purity: 98% CAS No.: 24683-00-9 Molecular Formula: C9H14N2O Formula Weight: 166.22 Flash Point: 80°(176°F) Refractive Index: 1.49 MDL No.: MFCD00006128
Formula: C₉H₁₄N₂O
MW: 166,22 g/mol
Pto. Ebullición: 237 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 107 °C
Densidad: 0,986
Pto. de inflamación: 80 °C (176 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006128
Núm. CAS: 24683-00-9
EINECS: 246-402-1