2-Metoxi-3-metilpirazina ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
L08067.06
L08067.14
L08067.06EA
56.8
EUR
L08067.06
L08067.14
2-Metoxi-3-metilpirazina ≥99%
2-Metoxi-3-metilpirazina
Purity: 99%
CAS No.: 2847-30-5
Molecular Formula: C6H8N2O
Formula Weight: 124.14
Flash Point: 55°(131°F)
Refractive Index: 1.5065
Boiling Point: 159°
Beilstein Reference: 878809
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00006127
Formula:
C₆H₈N₂O Pto. Ebullición: 159 °C Densidad: 1,070 Pto. de inflamación: 55 °C (131 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00006127 Núm. CAS: 2847-30-5 EINECS: 220-651-6 ADR: 3,III |