Pirazin-2-iletan-1-ona ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
A15917.03
A15917.06
A15917.03EA
59.4
EUR
A15917.03
A15917.06
Pirazin-2-iletan-1-ona ≥99%
Pirazin-2-iletan-1-ona
Purity: 99%
CAS No.: 22047-25-2
Molecular Formula: C6H6N2O
Formula Weight: 122.13
Melting Point: 75-78°
Boiling Point: 78-79°/8mm
MDL No.: MFCD00006134
Formula:
C₆H₆N₂O Pto. Ebullición: 78…79 °C (8 mmHg) Pto. de fusión: 75…78 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00006134 Núm. CAS: 22047-25-2 EINECS: 244-753-5 |