2-Bromo-3-fluoropiridina ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
H31981.03 H31981.06
H31981.03EA 45.1 EUR
H31981.03 H31981.06
2-Bromo-3-fluoropiridina ≥97%
2-Bromo-3-fluoropiridina
Purity: 97% CAS No.: 40273-45-8 Molecular Formula: C5H3BrFN Formula Weight: 175.99 Refractive Index: 1.5450
Formula: C₅H₃BrFN
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04114128
Núm. CAS: 40273-45-8
UN: 2810
ADR: 6.1,III