3-Cloro-2-nitropiridina ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
C1765-1G C1765-5G
TCIAC1765-1GEA 43 EUR
TCIAC1765-1G TCIAC1765-5G
3-Cloro-2-nitropiridina ≥98.0% (por GC)
3-Cloro-2-nitropiridina
Formula: C₅H₃ClN₂O₂
Número MDL: MFCD00490110
Núm. CAS: 54231-32-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0e19a4b025422538255496b1cff25889ef632884&vid=0e19a4b025422538255496b1cff25889ef632884&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 88.0 to 93.0 deg-C