1-Óxido de 4-nitropiridina 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
128920050 128920250 128921000
ACRO128920050EA 27.7 EUR
ACRO128920050 ACRO128920250 ACRO128921000
1-Óxido de 4-nitropiridina 97%
1-Óxido de 4-nitropiridina
Formula: C₅H₄N₂O₃
Pto. Ebullición: 397 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 159…164 °C
Densidad: 1,52 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006206
Núm. CAS: 1124-33-0
EINECS: 214-395-4
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Yellow to brown Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 159 to 164 °C
HPLC ≥96.0 %