1-Óxido de 4-nitropiridina ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: 4-Nitropyridine N-oxide
B21404.14 B21404.22
B21404.14EA 58.2 EUR
B21404.14 B21404.22
1-Óxido de 4-nitropiridina ≥97%
1-Óxido de 4-nitropiridina
Purity: 97% CAS No.: 1124-33-0 Molecular Formula: C5H4N2O3 Formula Weight: 140.10 Melting Point: 158-163° Beilstein Reference: 124331 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00006206
Formula: C₅H₄N₂O₃
MW: 140,1 g/mol
Pto. Ebullición: 397 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 158…163 °C
Densidad: 1,52 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006206
Núm. CAS: 1124-33-0
EINECS: 214-395-4
UN: 2811
ADR: 6.1,III