5-Nitropiridin-2-ol ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: 5-Nitro-2-pyridinol
A13921.14 A13921.22
A13921.14EA 63.6 EUR
A13921.14 A13921.22
5-Nitropiridin-2-ol ≥98%
5-Nitropiridin-2-ol
Purity: 98+% CAS No.: 5418-51-9 Molecular Formula: C5H4N2O3 Formula Weight: 140.10 Melting Point: 188-191° Beilstein Reference: 120352
Formula: C₅H₄N₂O₃
MW: 140.1 g/mol
Pto. Ebullición: 180…200 °C (0.2 mmHg)
Pto. de fusión: 188…191 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006276
Núm. CAS: 5418-51-9
EINECS: 226-525-7