2-Nitropiridin-3-ol 97%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Nitropyridin-3-ol, 2-Nitro-3-pyridinol
148100250 148101000
ACRO148100250EA 68.2 EUR
ACRO148100250 ACRO148101000
2-Nitropiridin-3-ol 97%
2-Nitropiridin-3-ol
Formula: C₅H₄N₂O₃
MW: 140,1 g/mol
Pto. de fusión: 67…72 °C
Número MDL: MFCD00006258
Núm. CAS: 15128-82-2
EINECS: 239-191-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 67 to 72 °C
GC ≥96.0 %