2-Nitropiridin-3-ol ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
A14887.09
A14887.18
A14887.22
A14887.30
A14887.09EA
36.9
EUR
A14887.09
A14887.18
A14887.22
A14887.30
2-Nitropiridin-3-ol ≥98%
2-Nitropiridin-3-ol
Purity: 98%
CAS No.: 15128-82-2
Molecular Formula: C5H4N2O3
Formula Weight: 140.10
Melting Point: 69-73°
Beilstein Reference: 124473
Formula:
C₅H₄N₂O₃ Pto. de fusión: 69…73 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00006258 Núm. CAS: 15128-82-2 EINECS: 239-191-2 |