3-Nitropiridin-4-ol 95%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
3-Nitro-4-pyridon, 3-Nitro-4-pyridone, 3-Nitropyridin-4-ol, 3-Nitro-4-pyridinol
B20963.06
B20963.14
B20963.22
B20963.06EA
45.4
EUR
B20963.06
B20963.14
B20963.22
3-Nitropiridin-4-ol 95%
3-Nitropiridin-4-ol
Purity: 95%
CAS No.: 5435-54-1
Molecular Formula: C5H4N2O3
Formula Weight: 140.10
Melting Point: ca 280° dec.
Beilstein Reference: 1072928
Formula:
C₅H₄N₂O₃ MW: 140,10 g/mol Pto. de fusión: ∼ 280 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00128874 Núm. CAS: 5435-54-1 |