1-Óxido de 4-nitro-3-picolina 98%, Sigma-Aldrich®
Proveedor: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
Atención
M-Clarity™ quality level = MQ200
370061-1G 370061-5G
370061-1GEA 117 EUR
370061-1G 370061-5G
1-Óxido de 4-nitro-3-picolina 98%, Sigma-Aldrich®
1-Óxido de 4-nitro-3-picolina
NLO material.
Formula: C₆H₆N₂O₃
Pto. de fusión: 137,5 °C
Temperatura de almacenaje: Room Temperature
Número MDL: MFCD00014626
Núm. CAS: 1074-98-2
EINECS: 214-050-8
UN: 2811
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=295d4261ff1b92687eee57e12c17849e4f5b801e&vid=1d97a39ea83235463da9c47fa3b187266470e7fa&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance (Colour) Yellow
Appearance (form) Powder or Crystals or Chunk(s)
Purity (HPLC Area %) ≥97.5%
Carbon content 45.6 - 47.9%
Nitrogen content 17.7 - 18.6%
Infrared spectrum Conforms to structure