1-Óxido de 2-picolina ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
1-Óxido de 2-metilpiridina, N-Óxido de 2-metilpiridina, N-Óxido de 2-picolina
L04488.14
L04488.22
L04488.36
L04488.14EA
31.3
EUR
L04488.14
L04488.22
L04488.36
1-Óxido de 2-picolina ≥98%
1-Óxido de 2-picolina
Purity: 98%
CAS No.: 931-19-1
Molecular Formula: C6H7NO
Formula Weight: 109.13
Flash Point: 143°(289°F)
Melting Point: 46-50°
Boiling Point: 122°/8mm
Beilstein Reference: 106916
MDL No.: MFCD00006199
Formula:
C₆H₇NO MW: 109.13 g/mol Pto. Ebullición: 122 °C (8 mmHg) Pto. de fusión: 46…50 °C Pto. de inflamación: 143 °C (289 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00006199 Núm. CAS: 931-19-1 EINECS: 213-230-3 |