1-Óxido de 4-picolina ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
N-Óxido de 4-picolina, N-Óxido de 4-metilpiridina, 1-Óxido de 4-metilpiridina
A17330.14
A17330.22
A17330.14EA
48.6
EUR
A17330.14
A17330.22
1-Óxido de 4-picolina ≥98%
1-Óxido de 4-picolina
Purity: 98%
CAS No.: 1003-67-4
Molecular Formula: C6H7NO
Formula Weight: 109.13
Flash Point: 149°(300°F)
Melting Point: 182-185°
Boiling Point: 152°/11mm
Beilstein Reference: 106329
MDL No.: MFCD00006210
Formula:
C₆H₇NO MW: 109,13 g/mol Pto. Ebullición: 152 °C (11 mmHg) Pto. de fusión: 182…185 °C Densidad: 1,01…1.02 g/cm³ (185 °C) Pto. de inflamación: 149 °C (300 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00006210 Núm. CAS: 1003-67-4 EINECS: 213-712-3 |