2,3-Dimetiltiofeno ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
H31641.03
H31641.06
H31641.03EA
89.4
EUR
H31641.03
H31641.06
2,3-Dimetiltiofeno ≥97%
2,3-Dimetiltiofeno
Purity: 97%
CAS No.: 632-16-6
Molecular Formula: C6H8S
Formula Weight: 112.19
Flash Point: 26° (79°F)
Boiling Point: 142°
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00130081
Formula:
C₆H₈S Pto. Ebullición: 142 °C Pto. de fusión: –49 °C Densidad: 1,0021 g/cm³ (20 °C) Pto. de inflamación: 26 °C (79 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00130081 Núm. CAS: 632-16-6 EINECS: 211-170-2 ADR: 3,III |