Ácido cianurico 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: 1,3,5-Triazinetrion, 1,3,5-Triazine-2,4,6-triol, 1,3,5-Triazinane-2,4,6-trione, Isocyanuric acid
181020010 181020250 181022500
ACRO181020010EA 169 EUR
ACRO181020010 ACRO181020250 ACRO181022500
Ácido cianurico 98%
Ácido cianurico
Formula: C₃H₃N₃O₃
Pto. de fusión: >360 °C
Densidad: 2,5 g/cm³ (20 °C)
Número MDL: MFCD00082990
Núm. CAS: 108-80-5
EINECS: 203-618-0
Índice Merck: 13,02728
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light beige Crystalline powder and/or lumps
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥97.5 %
GC ≥95.0 %