Ácido cianurico ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
A15447.0B A15447.22 A15447.30
A15447.0BEA 126 EUR
A15447.0B A15447.22 A15447.30
Ácido cianurico ≥99%
Ácido cianurico
Purity: 99% CAS No.: 108-80-5 Molecular Formula: C3H3N3O3 Formula Weight: 129.08 Melting Point: 360° Beilstein Reference: 126982 Merck Reference: 14,2698 MDL No.: MFCD00082990
Formula: C₃H₃N₃O₃
Pto. de fusión: >360 °C
Densidad: 2,5
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00082990
Núm. CAS: 108-80-5
EINECS: 203-618-0
Índice Merck: 14,2698