Ácido cianurico
Proveedor: Lovibond
511370BT 511371BT
LOVI511370BTEA 29.1 EUR
LOVI511370BT LOVI511371BT
Ácido cianurico
Ácido cianurico
Formula: C₃H₃N₃O₃
Densidad: 2,5 g/cm³ (20 °C)
Número MDL: MFCD00082990
Núm. CAS: 108-80-5
EINECS: 203-618-0
Índice Merck: 13,02728