2,4,6-Tricloro-1,3,5-triazina 99%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: Cloruro cianurico, 2,4,6-Tricloro-s-triazina
110890010 110892500 110890051
ACRO110890010EA 70.2 EUR
ACRO110890010 ACRO110892500 ACRO110890051
2,4,6-Tricloro-1,3,5-triazina 99%
2,4,6-Tricloro-1,3,5-triazina
Formula: C₃Cl₃N₃
MW: 184,41 g/mol
Pto. Ebullición: 190 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 145…148 °C
Densidad: 1,92 g/cm³
Pto. de inflamación: >200 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00006046
Núm. CAS: 108-77-0
EINECS: 203-614-9
UN: 2670
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 145 to 148 °C
Titration ≥98.5 %
Anticaking agent May contain 0% to 0.5% Silica as an additive