2,4,6-Tricloro-1,3,5-triazina ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
C0460-25G C0460-500G
TCIAC0460-25GEA 17 EUR
TCIAC0460-25G TCIAC0460-500G
2,4,6-Tricloro-1,3,5-triazina ≥98.0% (by titrimetric analysis)
2,4,6-Tricloro-1,3,5-triazina
Formula: C₃Cl₃N₃
Pto. Ebullición: 190 °C (1013 hPa)
Densidad: 1,32 g/cm³ (20 °C)
Número MDL: MFCD00006046
Núm. CAS: 108-77-0
EINECS: 203-614-9
UN: 2670
ADR: 8,II
Índice Merck: 14,02699
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2a7cd06029b419d7464f4b1d474c3b9779556512&vid=2a7cd06029b419d7464f4b1d474c3b9779556512&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Melting point 145.0 to 150.0 deg-C