Melamina 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: 2,4,6-Triamino-s-triazina, 2,4,6-Triamino-1,3,5-triazina
125350010 125350050 125351000 125350100
ACRO125350010EA 47.5 EUR
ACRO125350010 ACRO125350050 ACRO125351000 ACRO125350100
Melamina 99%
Melamina
Formula: C₃H₆N₆
MW: 126.12 g/mol
Pto. de fusión: 354 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006055
Núm. CAS: 108-78-1
EINECS: 203-615-4
Índice Merck: 13,05834
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥98.5 %