Melamina 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
|
A11295.0C
A11295.0E
A11295.36
A11295.0CEA
237
EUR
A11295.0C
A11295.0E
A11295.36
Melamina 99%
Melamina
Purity: 99%
CAS No.: 108-78-1
Molecular Formula: C3H6N6
Formula Weight: 126.12
Melting Point: ca 350° dec.
Beilstein Reference: 124341
Merck Reference: 14,5811
MDL No.: MFCD00006055
Formula:
C₃H₆N₆ Pto. de fusión: ∼ 350 °C (desc.) Densidad: 1,573 Pto. de inflamación: >280 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00006055 Núm. CAS: 108-78-1 EINECS: 203-615-4 Índice Merck: 14,5811 |