Melamina para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Sinónimos: 2,4,6-Triamino-s-triazina, 2,4,6-Triamino-1,3,5-triazina
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.08614.0100 8.08614.1000 8.08614.9025 8.08614.9050
8.08614.0100EA 35.7 EUR
8.08614.0100 8.08614.1000 8.08614.9025 8.08614.9050
Melamina para síntesis, Sigma-Aldrich®
Melamina
Formula: C₃H₆N₆
Densidad: 1,57 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: >280 °C
Número MDL: MFCD00006055
Núm. CAS: 108-78-1
EINECS: 203-615-4
Índice Merck: 13,05834
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility 3.2 g/l (20 °C)
Melting Point 354 °C (decomposition)
Molar Mass 126.12 g/mol
Bulk Density 800 kg/m3
Boiling Point 354 °C (1013 hPa) (sublimed)
Vapor Pressure 66.65 hPa (315 °C)
Density 1.57 g/cm3 (20 °C)
pH 7 - 8 (32 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 600 °C
Synonyms Melamine
Hill Formula C3H6N6