1,3,5-Triazina ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: s-Triazina
L16911.03 L16911.06 L16911.14
L16911.03EA 54.3 EUR
L16911.03 L16911.06 L16911.14
1,3,5-Triazina ≥97%
1,3,5-Triazina
Purity: 97% CAS No.: 290-87-9 Molecular Formula: C3H3N3 Formula Weight: 81.08 Melting Point: 77-83° dec. Boiling Point: 114° MDL No.: MFCD00006044
Formula: C₃H₃N₃
MW: 81,08 g/mol
Pto. Ebullición: 114 °C
Pto. de fusión: 77…83 °C (desc.)
Densidad: 1,380
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006044
Núm. CAS: 290-87-9
EINECS: 206-028-1
UN: 2928
ADR: 6.1,II