2,4,6-Trifenil-1,3,5-triazina 99%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
422190250 422190050
ACRO422190250EA 354 EUR
ACRO422190250 ACRO422190050
2,4,6-Trifenil-1,3,5-triazina 99%
2,4,6-Trifenil-1,3,5-triazina
Formula: C₂₁H₁₅N₃
MW: 309,37 g/mol
Pto. Ebullición: 542 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 231…236 °C
Densidad: 1,335 g/cm³ (20 °C)
Número MDL: MFCD00006051
Núm. CAS: 493-77-6
EINECS: 207-779-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 231 to 236 °C
HPLC ≥98.5 %