Ácido 1-adamantancarboxílico 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
147880250 147881000 147880050
ACRO147880250EA 64 EUR
ACRO147880250 ACRO147881000 ACRO147880050
Ácido 1-adamantancarboxílico 99%
Ácido 1-adamantancarboxílico
Formula: C₁₁H₁₆O₂
Pto. de fusión: 172…176 °C
Densidad: 1,221 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00074720
Núm. CAS: 828-51-3
EINECS: 212-584-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to yellow to light beige Powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 172 to 176 °C
Titration with NaOH 98.5 to 101.5 %