Ácido 1-adamantancarboxílico ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
A12959.14
A12959.22
A12959.36
A12959.14EA
59
EUR
A12959.14
A12959.22
A12959.36
Ácido 1-adamantancarboxílico ≥99%
Ácido 1-adamantancarboxílico
Purity: 99%
CAS No.: 828-51-3
Molecular Formula: C11H16O2
Formula Weight: 180.25
Melting Point: 173-176°
Beilstein Reference: 1910637
Formula:
C₁₁H₁₆O₂ Pto. de fusión: 173…176 °C Densidad: 1,221 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00074720 Núm. CAS: 828-51-3 EINECS: 212-584-6 |