1,3-Dimetiladamantano ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
A19684.14
A19684.06
A19684.14EA
147
EUR
A19684.14
A19684.06
1,3-Dimetiladamantano ≥98%
1,3-Dimetiladamantano
Purity: 98%
CAS No.: 702-79-4
Molecular Formula: C12H20
Formula Weight: 164.29
Flash Point: 52°(126°F)
Refractive Index: 1.4780
Boiling Point: 201°
UN No.: 3295
MDL No.: MFCD00074755
Formula:
C₁₂H₂₀ Pto. Ebullición: 201 °C Pto. de fusión: –30 °C Densidad: 0,902 Pto. de inflamación: 52 °C (126 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00074755 Núm. CAS: 702-79-4 EINECS: 211-870-8 UN: 3295 ADR: 3,III |