Pironine G, Sigma-Aldrich®
Proveedor: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
Sinónimos: Pyronin Y, 3,6-Bis(dimetilamino)xantilio cloruro
MQ200
213519-1G 213519-5G
213519-1GEA 69.7 EUR
213519-1G 213519-5G
Pironine G, Sigma-Aldrich®
Cloruro de 3,6-bis(dimetilamino)xantilio
Formula: C₁₇H₁₉ClN₂O
MW: 302.8 g/mol
Pto. de fusión: 250…260 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011725
Núm. CAS: 92-32-0
EINECS: 202-147-8
Índice Merck: 12,08190
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e6029405bdb971ff6871b35ad2342de4b97699ad&vid=83111b2c1d0c86c1135e9b11d0342467198b3dd9&prid=web&clid=SAPDAM