Povidona iodada 10%
Proveedor: Alcoholes Montplet
Sinónimos:
Polyvinylpyrrolidone-iodine complex
PIMPBT068
ALCHPIMPBT068EA
6.1
EUR
ALCHPIMPBT068
Povidona iodada 10%
Povidona yodada
Formula:
C₆H₉I₂NO |
Número MDL:
MFCD00084483 Núm. CAS: 25655-41-8 |