Peróxido de hidrogeno 4,9%, montplet®

Proveedor: ALCOHOLES MONTPLET

AOLMBT001 AOLMBT002 AOLMBT003
ALCHAOLMBT001EA 3.7 EUR
ALCHAOLMBT001 ALCHAOLMBT002 ALCHAOLMBT003
Peróxido de hidrogeno 4,9%, montplet®
Peróxido de hidrogeno

El peróxido de hidrógeno neutro estabilizado es una solución antiséptica para una piel sana.

Formula: H₂O₂
Número MDL: MFCD00011333
Núm. CAS: 7722-84-1

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR