Etanol desnaturalizado al 70%

Proveedor: Alcoholes Montplet
Peligro

Sinónimos: Ethyl alcohol denatured

ALLMJE002 ALLMBT004 ALLMBT005 ALLMBT006 ALLMBT007
ALCHALLMJE002EA 51.6 EUR
ALCHALLMJE002 ALCHALLMBT004 ALCHALLMBT005 ALCHALLMBT006 ALCHALLMBT007
Etanol desnaturalizado al 70%
Ethanol denatured
Formula: H₃CCH₂OH
Número MDL: MFCD00003568
Núm. CAS: 64-17-5

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR