Hidruro de diisobutilaluminio 1.1M in cyclohexane
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
Packaged under Nitrogen in resealable AcroSeal® bottles
H37108.9Z
H37108.AE
H37108.9ZEA
390
EUR
H37108.9Z
H37108.AE
Hidruro de diisobutilaluminio 1.1M in cyclohexane
Hidruro de diisobutilaluminio
Formula:
C₈H₁₉Al MW: 142,22 g/mol Pto. de inflamación: –18°C (0°F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00008928 Núm. CAS: 1191-15-7 EINECS: 214-729-9 UN: 3399 ADR: 4.3,III |