Diethylzinc ∼15% (w/w) in hexane
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Packaged under Nitrogen in resealable AcroSeal® bottles
H37734.9Z H37734.AE
H37734.9ZEA 327 EUR
H37734.9Z H37734.AE
Diethylzinc ∼15% (w/w) in hexane
Diethylzinc
Formula: C₄H₁₀Zn
Pto. de inflamación: –40°C (–40°F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009021
Núm. CAS: 557-20-0
EINECS: 209-161-3
UN: 3394
ADR: 4.2,I