Methyllithium 1.6M in diethyl ether
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Methyllithium - lithium bromide complex, Methyllithium solution
Packaged under Nitrogen in resealable AcroSeal® bottles
H36516.9Z H36516.AE
H36516.9ZEA 232 EUR
H36516.9Z H36516.AE
Methyllithium 1.6M in diethyl ether
Methyllithium
Formula: CH₃Li
MW: 21.975 g/mol
Pto. de inflamación: –17°C (1°F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008253
Núm. CAS: 917-54-4
EINECS: 213-026-4
UN: 3394
ADR: 4.2 I