n-Butillitio 2.5M in hexane
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Packaged under Nitrogen in resealable AcroSeal® bottles
H36949.AD H36949.9Z
H36949.ADEA 59.1 EUR
H36949.AD H36949.9Z
n-Butillitio 2.5M in hexane
n-Butillitio
Formula: C₄H₉Li
MW: 64,06 g/mol
Pto. de inflamación: –21°C (–6°F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009414
Núm. CAS: 109-72-8
EINECS: 203-698-7
UN: 3394
ADR: 4.2,I