n-Butillitio 1.6M in hexanes
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Packaged under Nitrogen in resealable AcroSeal® bottles
H36033.9Z H36033.AE H36033.AP
H36033.9ZEA 198 EUR
H36033.9Z H36033.AE H36033.AP
n-Butillitio 1.6M in hexanes
n-Butillitio
Formula: C₄H₉Li
MW: 64,06 g/mol
Pto. de inflamación: –21°C (–6°F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009414
Núm. CAS: 109-72-8
EINECS: 203-698-7
UN: 3394
ADR: 4.2,I