terc-Butillitio ∼1.9M in pentane
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: t-Butyllithium
Packaged under Nitrogen in resealable AcroSeal® bottles
H36881.AE H36881.9Z
H36881.AEEA 101 EUR
H36881.AE H36881.9Z
terc-Butillitio ∼1.9M in pentane
terc-Butillitio
Formula: C₄H₉Li
MW: 64,06 g/mol
Pto. de inflamación: –49°C (–56°F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008795
Núm. CAS: 594-19-4
EINECS: 209-831-5
UN: 3394
ADR: 4.2,I