Balanzas de precisión, serie avanzada Entris II
Proveedor: Sartorius Balances
BCA10201-1S BCA10201I-1S BCA1202-1S BCA1202I-1S BCA1203I-1S BCA12201-1S BCA12201I-1S BCA2201-1S BCA2201I-1S BCA2202-1S BCA2202I-1S BCA223-1S BCA223I-1S BCA3202-1S BCA3202I-1S BCA323-1S BCA323I-1S BCA4202-1S BCA4202I-1S BCA423-1S BCA423I-1S BCA5201-1S BCA5201I-1S BCA6202-1S BCA6202I-1S BCA623-1S BCA623I-1S BCA8201-1S BCA8201I-1S BCA822-1S BCA822I-1S BCA10201I-1CEU BCA1202I-1CEU BCA1203I-1CEU BCA12201I-1CEU BCA2201I-1CEU BCA2202I-1CEU BCA223I-1CEU BCA3202I-1CEU BCA323I-1CEU BCA4202I-1CEU BCA423I-1CEU BCA5201I-1CEU BCA6202I-1CEU BCA623I-1CEU BCA8201I-1CEU BCA822I-1CEU
611-4837EA 0 EUR
611-4837 611-4838 611-4839 611-4840 611-4841 611-4842 611-4843 611-4846 611-4847 611-4848 611-4849 611-4850 611-4851 611-4854 611-4855 611-4856 611-4857 611-4859 611-4860 611-4861 611-4862 611-4863 611-4864 611-4865 611-4866 611-4867 611-4868 611-4871 611-4872 611-4873 611-4874 611-4875 611-4877 611-4879 611-4881 611-4885 611-4887 611-4889 611-4893 611-4895 611-4899 611-4901 611-4903 611-4905 611-4907 611-4911 611-4913
Balanzas de precisión, serie avanzada Entris II
Balanzas
Las balanzas de precisión Entris® II Advanced cuentan con isoCAL, una pantalla táctil gráfica intuitiva y 13 aplicaciones integradas. La tecnología de célula de pesaje monolítica garantiza resultados de alta precisión. La alta resistencia química está garantizada mediante el uso de piezas fabricadas con PBT resistente al desgaste, acero inoxidable y vidrio. Los sistemas de protección integrados aumentan la fiabilidad de los resultados de pesaje: tres niveles configurables determinan los datos de pesaje válidos y garantizan que solo los datos válidos se transfieran a dispositivos externos.
  • Tiempo de estabilización rápido gracias a sensores de pesaje de última generación
  • La mejor repetibilidad con plato de pesaje rectangular
  • Protección contra sobrecarga, diseño robusto, pesa hasta una cantidad preestablecida
  • Fiabilidad garantizada con la prueba automática '@start'
  • Opción de modelos con calibración interna o externa
  • CalAudit Trail proporciona documentación sin interrupciones con documentación automática de los procesos de calibración, disparador de calibración y sello de fecha y hora
  • La pantalla híbrida brinda una excelente legibilidad y uso. Combina tecnología táctil y LED intuitiva y resistente al desgaste que proporciona una interfaz de usuario estructurada fácil y clara
  • La protección con contraseña garantiza un funcionamiento seguro y evita cambios involuntarios. La gestión de usuarios controla el acceso a los ajustes de la balanza
  • El soporte de nivel en tiempo real integrado simplifica la nivelación de la balanza
Los modelos con legibilidad de 0,1 y 1 mg tienen una protección contra corrientes, lo cual minimiza los errores de pesaje causados por muestras cargadas electrostáticamente utilizando piezas de vidrio especialmente recubiertas. En modelos de hasta 620 g, la cámara de pesaje proporciona la máxima altura útil de la cámara de pesaje que se adapta fácilmente incluso a contenedores grandes, lo que garantiza un acceso práctico a la bandeja de pesaje. Las puertas correderas y superiores se pueden quitar fácilmente para su limpieza. Los modelos con legibilidad 10 ó 100 mg carecen de protección contra corrientes.
Choice of models with isoCAL (internal calibration and adjustment) for accurate weighing results. Optimal accuracy and operating convenience using fully automated internal temperature and time-controlled calibration and adjustment feature. Assures (SOP) compliant operation with self-notification if calibration is outside the normal range. The balance easily adapts to the ambient conditions with just one click on the home screen. An internal electronic level sensor continuously monitors for proper levelling, alarm messaging when it is not levelled and interactive user guidance.
Práctica función 'Plug and play': detecta automáticamente los accesorios Sartorius (por ejemplo, impresora, segunda pantalla). Función real 'PC direct' para una fácil conexión a un PC para transferir datos de pesaje directamente a hojas de cálculo o documentos como Microsoft® Excel o Word.
Models have built-in applications with GLP/GMP compliant printout/data printout. Functions include: Weighing/dosing, counting, percentage weighing, mixing/net total, components/totalising, dynamic weighing, calculation/fee factor, density determination, statistics, peak hold, check weighing, mass unit conversion, under floor weighing for bigger samples and pipette smart test.
Las balanzas Entris® II Advanced tienen 13 aplicaciones integradas con salida de datos e impresión conforme a GLP/GMP. Todos los modelos tienen 13 idiomas integrados para funcionamiento internacional: inglés, alemán, francés, italiano, español, portugués, ruso, chino, japonés, coreano, turco, húngaro y polaco. La serie tiene salida de datos para aplicaciones de pesaje dinámico e intervalo de tiempo configurable para la salida de datos, además de una interfaz RS232 de 9 pines y un puerto RS232. Dos interfaces USB tipo C permiten múltiples conexiones a dispositivos externos; los datos también se pueden transferir a una memoria USB. Entris II permite impresiones individualizadas para hasta seis perfiles de usuario únicos. Estos modelos también tienen un bloqueo antirrobo.
Precaución: Nota: los modelos con sufilo CEU son la versión de Europa verificada (excepto Francia, donde están disponibles los modelos CFR).