Balanzas analíticas, Entris® II advanced
Proveedor: Sartorius Balances
BCA124-1S BCA124I-1S BCA224-1S BCA224I-1S BCA324I-1S BCA64-1S BCA64I-1S BCA124I-1CEU BCA224I-1CEU BCA324I-1CEU BCA64I-1CEU
611-4844EA 3040 EUR
611-4844 611-4845 611-4852 611-4853 611-4858 611-4869 611-4870 611-4883 611-4891 611-4897 611-4909
Balanzas analíticas, Entris® II advanced
Balanzas
Entris® II Advanced analytical balances feature isoCAL, intuitive graphic touch display and 13 built-in applications. Highly accurate results are guaranteed via the monolithic weigh cell technology. High chemical resistance is ensured by using parts made from hard-wearing PBT, stainless steel and glass. Integrated protection systems increase reliability of weighing results: Three configurable levels determine valid weighing data and ensure only valid data is transferred to external devices.
  • Fast stabilisation time thanks to state-of-the-art weighing sensors
  • Best repeatability with rectangular weighing pan
  • Overload protection, rugged design, weighs up to a pre-set amount
  • Guaranteed reliability with the self-test '@start'
  • Choice of models with internal or external calibration
  • CalAudit Trail provides gapless documentation with automatic documentation of calibration processes, calibration trigger and date and time stamp
  • Hybrid screen gives excellent readability and use. Combines intuitive, wear resistant LED and touch technology provides an easy and clear structured user interface
  • Password protection ensures secure operation, avoids unintentional changes. User management controls access to balance settings
  • Built-in real time level support simplifies balance levelling
Models with 0,1 and 1 mg readability have a draft shield, this minimises weighing errors caused by electrostatically charged samples using specially coated glass parts. The weighing chamber gives the highest usable weighing chamber height easily accommodating even large containers, ensuring convenient access to the weighing pan. The sliding and top doors can be can easily be removed for cleaning. Models with 10 or 100 mg readability do not have draft shields.
Selección de modelos con isoCAL (calibración interna y ajuste) para resultados de pesaje precisos. Precisión y comodidad de funcionamiento óptimas utilizando una temperatura interna totalmente automatizada y una función de calibración y ajuste controlada por el tiempo. Asegura el funcionamiento compatible con (SOP) con auto-notificación si la calibración está fuera del rango normal. La balanza se adapta fácilmente a las condiciones ambientales con un solo clic en la pantalla de inicio. Un sensor de nivel electrónico interno monitorea continuamente para una nivelación adecuada, mensajes de alarma cuando no está nivelado y orientación interactiva del usuario.
Práctica función 'Plug and play': detecta automáticamente los accesorios Sartorius (por ejemplo, impresora, segunda pantalla). Función real 'PC direct' para una fácil conexión a un PC para transferir datos de pesaje directamente a hojas de cálculo o documentos como Microsoft® Excel o Word.
Estos modelos tienen aplicaciones integradas con impresión/salida de datos compatible con GLP/GMP. Las funciones incluyen: pesaje/dosificación, conteo, pesaje porcentual, mezcla/total neto, componentes/totalización, pesaje dinámico, cálculo/factor de tarifa, determinación de densidad, estadísticas, retención máxima, pesaje de verificación, conversión de unidades de masa, pesaje debajo del piso para muestras más grandes y ensayo inteligente de pipeta.
Entris® II Basic Advanced balances have 13 built-in applications with GLP / GMP compliant printout / data output. All models have 13 built-in languages for international operation: English, German, French, Italian, Spanish, Portuguese, Russian, Chinese, Japanese, Korean, Turkish, Hungarian and Polish. The series has data output for dynamic weighing applications and configurable time interval for data output plus an RS232 9-pin interface and RS232 port. Two USB Type C interfaces enable multiple connections to external devices, data can also be transferred to a USB stick. Entris II allows individualised printouts for up to six unique user profiles. These models also have an anti-theft lock.
Precaución: Nota: los modelos con sufilo CEU son la versión de Europa verificada (excepto Francia, donde están disponibles los modelos CFR).