1-Decanol ≥99%, GPR RECTAPUR®
Proveedor: VWR Chemicals
|
Atención
|
87087.290EA
55.2
EUR
87087.290
87087.460
1-Decanol ≥99%, GPR RECTAPUR®
1-Decanol
Formula:
H₃C(CH₂)₈CH₂OH Pto. Ebullición: 230 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 7 °C Densidad: 0,82634 g/cm³ (20 °C) Pto. de inflamación: 82 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00004747 Núm. CAS: 112-30-1 EINECS: 203-956-9 UN: 3082 ADR: 9,III Índice Merck: 13,02875 |
Resultados test especificaciones
Assay | Min. 99 % |
Density (20/4) | 0.829 --> 0.830 |