N-Etildiisopropilamina ≥98%, GPR RECTAPUR®
Proveedor: VWR Chemicals
|
Peligro
|
Sinónimos:
Hünig’s base, N,N-Diisopropylethylamine, N.N’-Diisopropyl ethylamine, DIPEA
87077.230EA
69.3
EUR
87077.230
87077.290
87077.320
N-Etildiisopropilamina ≥98%, GPR RECTAPUR®
N-Etildiisopropilamina
Formula:
C₈H₁₉N Pto. Ebullición: 127 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: –50 °C Densidad: 0,76 g/cm³ (20 °C) Pto. de inflamación: 6 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00008868 Núm. CAS: 7087-68-5 EINECS: 230-392-0 UN: 2733 ADR: 3 (8),II |
Resultados test especificaciones
Assay | Min. 98 % |
Density (20/4) | 0.755 --> 0.758 |
Water | Max. 0.2 % |