Xileno (mezcla de isómeros) EMPARTA® ACS para análisis
Proveedor: Merck
Peligro
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.08633.2500 1.08633.4000
1.08633.2500EA 184 EUR
1.08633.2500 1.08633.4000
Xileno (mezcla de isómeros) EMPARTA® ACS para análisis
Xileno (mezcla de isómeros)
Formula: C₆H₄(CH₃)₂
Pto. de fusión: –47 °C
Pto. de inflamación: 26 °C
Número MDL: MFCD00077264
Núm. CAS: 1330-20-7
UN: 1307
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2deefc7b7b67c10e64003e243ff3216fad27cf7d&vid=9fa01ddafd4814d5f34266ae7933463a29d92d19&prid=web&clid=SAPDAM