Piridina, EMPARTA® ACS para análisis
Proveedor: Merck
Peligro
Sinónimos: Azabenzene, Azine
1.94601.0500 1.94601.4000
1.94601.0500EA 152 EUR
1.94601.0500 1.94601.4000
Piridina, EMPARTA® ACS para análisis
Piridina
Formula: C₅H₅N
MW: 79.1 g/mol
Pto. Ebullición: 115 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –42 °C
Densidad: 0.982 g/cm3 (20 °C)
Pto. de inflamación: 17 °C
Número MDL: MFCD00011732
Núm. CAS: 110-86-1
EINECS: 203-809-9
UN: 1282
ADR: 3 II
Índice Merck: 13,08060
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3f9c5934940218027dae0d80a1f98b6d5179c0a8&vid=9f2ef46a26e488d366e82869b3acb96652b5dab1&prid=web&clid=SAPDAM