Sodio dihidrogenofosfato, anhydrous, LiChropur™ HPLC, Supelco®
Proveedor: Merck
Sinónimos: Sodio fosfato prim.
MQ100
5.43840.0100 5.43840.0250
5.43840.0100EA 146 EUR
5.43840.0100 5.43840.0250
Sodio dihidrogenofosfato, anhydrous, LiChropur™ HPLC, Supelco®
Sodio dihidrogenofosfato
Formula: NaH₂PO₄
MW: 119.98 g/mol
Pto. de fusión: 650
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003527
Núm. CAS: 7558-80-7
EINECS: 231-449-2
Índice Merck: 12,08806