Cámaras de secado al vacío, series VD y VDL
Proveedor: Binder
9630-0001 9630-0002 9630-0003 9630-0009 9630-0010 9630-0011
466-0608EA 8090 EUR
466-0608 466-0609 466-0610 466-0611 466-0612 466-0613
Cámaras de secado al vacío, series VD y VDL
Hornos Hornos de vacío
La serie VD de cámaras de secado al vacío para un secado rápido y suave de disolventes no inflamables ofrece un rendimiento impresionante gracias a su control preciso de la temperatura y su secado suave. Su tecnología de bastidor de expansión también garantiza una transferencia de calor óptima, los estantes proporcionan una ubicación flexible y el interior de la cámara es fácil de limpiar. La serie VDL de cámaras de secado al vacío de seguridad garantiza la máxima seguridad al secar disolventes orgánicos inflamables y ha sido probada por un instituto de pruebas reconocido por el estado (More Product Information
Order Now
ESPECIFICACIONES
Modelo VD 23 VD 56 VD 115 VDL 23 VDL 56 VDL 115
Environmentally Preferable
Variación de la temperatura (espacial) ±1 °C (@ 100 °C) ±1,5 °C (@ 100 °C) ±2,9 °C (@ 100 °C) ±1 °C (@ 100 °C) ±1,5 °C (@ 100 °C) ±2,9 °C (@ 100 °C)
Fluctuación de temperatura (tiempo) ±0,1 °C ±0,1 °C ±0,1 °C ±0,1 °C ±0,1 °C ±0,1 °C
Intervalo de temperaturas Ambient +9…220 °C Ambient +9…220 °C Ambient +9…220 °C Ambient +10…110 °C Ambient +10…110 °C Ambient +10…110 °C
Capacidad 24 L 55 L 119 L 24 L 55 L 119 L
Detalles eléctricos 200 - 230 V, 1~50/60 Hz, 6,3 A 200 - 230 V, 1~50/60 Hz, 8 A 200 - 230 V, 1~50/60 Hz, 10 A 200 - 230 V, 1~50/60 Hz, 6,3 A 200 - 230 V, 1~50/60 Hz, 8 A 200 - 230 V, 1~50/60 Hz, 10 A
Ext. An×Pr×Al 523×413×698 mm 638×461×815 mm 743×581×942 mm 523×413×698 mm 638×461×815 mm 743×581×942 mm
Internas, An×Pr×Al 285×295×285 mm 400×343×400 mm 506×460×506 mm 285×295×285 mm 400×343×400 mm 506×460×506 mm
Carga máx. por estante 20 kg 20 kg 20 kg 20 kg 20 kg 20 kg
Potencia nominal 900 W 1400 W 1600 W 900 W 1400 W 1600 W
Peso 64 kg 95 kg 146 kg 72 kg 104 kg 158 kg