Jarras detectables por rayos X y metales, PP, graduadas
Proveedor: Sampling Systems
M1044B-1000 M1044B-500
SAMPM1044B-1000EA 89.7 EUR
SAMPM1044B-1000 SAMPM1044B-500
Jarras detectables por rayos X y metales, PP, graduadas
Vasos de precipitados
Las jarras detectables por rayos X y metales son perfectas tanto para el trabajo de laboratorio como para el de producción. Están disponibles en 2 tamaños. El color azul brillante hace que las jarras sean fáciles de detectar si se dejan en el producto.
  • Construcción robusta en PP
  • Excelente resistencia química
  • No estéril
  • Trazabilidad total de los lotes
Para garantizar la limpieza de las jarras, se fabrican y envasan en una sala limpia. La robustez de estas jarras hace que puedan dar muchos años de servicio o para aplicaciones más exigentes. Pueden utilizarse como producto desechable de un solo uso directamente desde la bolsa.
Ideal para su uso en la industria alimentaria, farmacéutica y química y para su uso con polvos, gránulos y pastas.
Certificaciones: Estas jarras de PP se ajustan a todas las normas más recientes, como la FDA 177.1520, la UE 10/2011 y la CE 1935/2004, y están libres de BSE/TSE. Existen certificados por lotes.
Envase: Se suministra en bolsas individuales.