tri-Sodio orto-fosfato dodecahidrato 98.0-102.0%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph.Eur., ACS
Proveedor: VWR Chemicals
Atención
85742.290EA 64.2 EUR
85742.290 85742.360 85742.460
tri-Sodio orto-fosfato dodecahidrato 98.0-102.0%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph.Eur., ACS
tri-Sodio orto-fosfato dodecahidrato
Formula: Na₃PO₄·12H₂O
Pto. de fusión: ∼75 °C
Densidad: 1,62 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149198
Núm. CAS: 10101-89-0
EINECS: 231-509-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay                            98.0 - 102.0 %
Excess alkali (as NaOH) Max. 2.5 %
Heavy metals (as Pb) Max. 10 ppm
Insoluble matter Max. 100 ppm
Chloride (Cl) Max. 10 ppm
Sulphate (SO₄) Max. 100 ppm
Iron (Fe)    Max. 10 ppm
Conforms to Reag. Ph.Eur./ACS Passes test