di-Sodio hidrogenofosfato
Proveedor: Merck
Sinónimos:
Hidrogenoortofosfato de disodio, Sodio fosfato disódico
MQ100
5.43838.0100
5.43838.0250
5.43838.0100EA
312
EUR
5.43838.0100
5.43838.0250
di-Sodio hidrogenofosfato
di-Sodio hidrogenofosfato
Formula:
Na₂HPO₄ MW: 141.96 g/mol Pto. de fusión: 250 |
Número MDL:
MFCD00003496 Núm. CAS: 7558-79-4 Índice Merck: 12,08805 |