Ácido trifluoroacético ≥99.8% (by anhydrous basis), SPECTRONORM® para espectroscopia
Proveedor: VWR Chemicals
Peligro
Sinónimos: TFA
Acondicionado en nitrógeno
85930.150EA 49.2 EUR
85930.150 85930.180
Ácido trifluoroacético ≥99.8% (by anhydrous basis), SPECTRONORM® para espectroscopia
Ácido trifluoroacético
SPECTRONORM solvents have extensive specifications to meet the highly demanding requirements of UV applications.
Formula: C₂HF₃O₂
MW: 114.02 g/mol
Pto. Ebullición: 71.8
Pto. de fusión: –15 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004169
Núm. CAS: 76-05-1
UN: 2699
ADR: 8 I
Índice Merck: 13,09754
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9501f3ac85d66e8d19d1cd1c3fe5409b974e9d8a&vid=be6aa627129b49ccda76006e7003b46d79b933cc&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay (on anhydrous substance) min 99.8%
Water max 0.10%
Colour number (APHA) max 10
Evaproration residue max 0.005%
Transmittance (at 265 nm) min 10%
Transmittance (at 305 nm) min 50%
Transmittance (at 320 nm) min 80%
Transmittance (at 325 nm) min 90%
manufactured and filled under nitrogen Yes